Documenti fondamentali
W319503
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
≥98%, FCC, FG
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero FEMA:
3195
Numero CE:
N° CoE:
4177
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.055
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
jam; acidic; fruity; sour
Stringa SMILE
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)