Documenti fondamentali
739286
Sigma-Aldrich
1-Hexanethiol
99% (GC)
Sinonimo/i:
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
Scegli un formato
5 ML
240,00 €
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
240,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.24
Beilstein:
1731295
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
P. ebollizione
150-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−81-−80 °C (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Hexanethiol (HT) is a non-polar alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces. It facilitates the immobilization of surface atoms and can be used in chemical sensing processes.[1][2]
Applicazioni
HT forms a SAM on gold surfaces such as electrodes, nanoparticles, and films for a wide range of applications which include chemiresistor sensors and electrochemical detection.[3][4][5]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Sensing characteristics of NIR localized surface plasmon resonances in gold nanorings for application as ultrasensitive biosensors.
Larsson EM, et al.
Nano Letters, 7(5), 1256-1263 (2007)
XPS investigations on the interactions of 1, 6-hexanedithiol/Au (1 1 1) layers with metallic and ionic silver species.
Esplandiu MJ and Noeske P-LM
Applied Surface Science, 199(1-4), 166-182 (2002)
Effect of Composition on the Catalytic Properties of Mixed-Ligand-Coated Gold Nanoparticles.
Ghosh A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(34), 7900-7905 (2011)
Ultrasensitive detection of toxic cations through changes in the tunnelling current across films of striped nanoparticles.
Cho ES, et al.
Testing, 11(11), 978-978 (2012)
Mirim Park et al.
Macromolecular rapid communications, 41(20), e2000399-e2000399 (2020-09-10)
Redox-initiated reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) miniemulsion polymerizations are successfully conducted with an employment of trithiocarbonate-based macro-RAFT agents and surfactant. Two macro-RAFT agents-hydrophilic poly(poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate) (PPEGMA27 ) and amphiphilic poly(poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate)-b-polystyrene (PPEGMA27 -b-PS33 )-