Documenti fondamentali
277487
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydro-3-furanone
98%
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
Scegli un formato
5 G
16,45 €
16,45 €
Prezzo di listino23,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
16,45 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
1341334
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
16,45 €
Prezzo di listino23,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
139 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketone
Stringa SMILE
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methyltetrahydro-3-furanone has been employed as an quorum sensing inhibitor-molecule to investigate its effect on growth and biofilm formation in Hafnia alvei[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eliseth Souza Viana et al.
Biological research, 42(4), 427-436 (2010-02-09)
The objective of this study was to detect the presence of acyl homoserine lactones (AHLs), signal molecules of the quorum sensing system in biofilm formed by Hafnia alvei strains. It also evaluated the effect of synthetic quorum sensing inhibitors in