8.43654
Phenyl acetic aldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenyl acetic aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.35 hPa ( 19 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
1550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-10 °C
Temp. transizione
flash point 68 °C (External MSDS)
Solubilità
slightly soluble 2.21 g/L
Densità
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.026 - 1.030
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - (External MSDS)