Documenti fondamentali
W323130
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyrazine
FG
Sinonimo/i:
Methyl pyrazinyl sulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.18
Numero FEMA:
3231
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.034
NACRES:
NA.21
Organolettico:
hazelnut; musty; nutty
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Stato
solid
Punto di fusione
42.5-45.5 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
hazelnut; musty; nutty
Stringa SMILE
CSC1=CN=CC=N1
InChI
1S/C5H6N2S/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
KBPBOWBQRUXMFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)