W220500
Butyl (S)-(−)-lactate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
(−)-Butyl L-lactate
Scegli un formato
47,40 €
Scegli un formato
About This Item
47,40 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
4 (20 °C, vs air)
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
720 °F
Impurezze
may contain ≤0.5% 1-Butanol (residual solvent)
P. ebollizione
185-187 °C (lit.)
Punto di fusione
−28 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
creamy; waxy; earthy
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?