Documenti fondamentali
W320803
Sigma-Aldrich
(Methylthio)methylpyrazine
mixture of isomers, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Popcorn thiopyrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.21
Numero FEMA:
3208
Numero CE:
N° CoE:
2290
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.035
NACRES:
NA.21
Organolettico:
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
Stringa SMILE
CSc1cnc(C)cn1.CSc2nccnc2C
InChI
1S/2C6H8N2S/c1-5-3-8-6(9-2)4-7-5;1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h2*3-4H,1-2H3
PYWKOMLPQRZQSD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
(Methylthio)methylpyrazine (mixture of isomers) are pyrazine compounds that are mainly formed in food products by Maillard reaction between sugars and proteins during cooking or roasting. It occurs naturally in tobacco.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 3-10 ppm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Flavours and Fragrances (1997)
The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke (2016)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)