Documenti fondamentali
716022
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyrazine
97%
Sinonimo/i:
2-Ethenylpyrazine
Scegli un formato
1 G
96,10 €
96,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
96,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
96,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.560
Densità
1.041 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)