Documenti fondamentali
W294306
Sigma-Aldrich
Propyl formate
≥97%
Sinonimo/i:
n-Propyl methanoate
Scegli un formato
W294306-SAMPLE-K
47,40 €
4 KG
482,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W294306-SAMPLE-K
47,40 €
4 KG
482,00 €
About This Item
Formula condensata:
HCOOCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero FEMA:
2943
Beilstein:
1739272
Numero CE:
N° CoE:
340
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.073
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Densità del vapore
3.03 (vs air)
Tensione di vapore
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
851 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. ebollizione
80-81 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; green; ethereal; fruity; rum; sweet
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)