Documenti fondamentali
W315230
Sigma-Aldrich
Ethylcyclopentenolone
natural, 97%, FG
Sinonimo/i:
3-Ethylcyclopentan-1,2-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero FEMA:
3152
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
07.057
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n/D 1.476
Densità
1.066 at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; maple; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCC(CC)=C1O
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Air Sensitive (Nitrogen flush and store all ppk and bulk under nitrogen)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)