Documenti fondamentali
W315214
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one solution
50 wt. % in propylene glycol, FG
Scegli un formato
W315214-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
444,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W315214-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
444,00 €
About This Item
Numero FEMA:
3152
N° CoE:
759
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.057
Numero indice EU:
2446065
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Concentrazione
50 wt. % in propylene glycol
Indice di rifrazione
n20/D 1.475
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; maple; sweet
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)