W296708
Pyroligneous acid
natural (US)
Sinonimo/i:
Wood vinegar
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
natural (US)
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Indice di rifrazione
n20/D 1.374 (lit.)
P. eboll.
99 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; smoky
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup