Documenti fondamentali
W299618
Sigma-Aldrich
Rum ether
Sinonimo/i:
Ethyl oxyhydrate
Scegli un formato
W299618-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
70,20 €
4 KG
216,00 €
8 KG
230,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W299618-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
70,20 €
4 KG
216,00 €
8 KG
230,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2996
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Indice di rifrazione
n20/D 1.366 (lit.)
P. ebollizione
76 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
whiskey; wine-like
Descrizione generale
Rum ether is a complex mixture of volatile substances that can be used as a flavoring agent for its rum-like odor/flavor.[1]
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE. 500): rum ether.
Silano V, et al.
EFSA Journal, 15(8), e04897-e04897 (2017)