W382108
3-Carene
≥90%
Sinonimo/i:
δ3-Carene, 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
Scegli un formato
51,90 €
Scegli un formato
About This Item
51,90 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
168-169 °C/705 mmHg (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
citrus; sweet
Stringa SMILE
CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Identification and quality evaluation of Lushan Yunwu tea from different geographical origins based on metabolomics.: The presence of 3-carene in Lushan Yunwu tea is studied for its impact on tea quality and flavor profile, providing insights into the metabolomic distinctions influenced by geographical factors (Sun et al., 2024).
- Influence of Maqian essential oil on gut microbiota and immunoresponses in type 1 diabetes: In silico study.: This in silico study investigates how 3-carene, as a component of Maqian essential oil, influences the gut microbiota and immune responses in type 1 diabetes, suggesting potential therapeutic uses of 3-carene in managing autoimmune diseases (Dahab et al., 2024).
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis