Documenti fondamentali
W283215
Sigma-Aldrich
Palmitic acid
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
Scegli un formato
W283215-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
95,20 €
10 KG
406,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W283215-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
95,20 €
10 KG
406,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.42
Numero FEMA:
2832
Beilstein:
607489
Numero CE:
N° CoE:
14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.014
NACRES:
NA.21
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
Tensione di vapore
10 mmHg ( 210 °C)
Saggio
98%
Stato
crystals or chunks
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-62.5 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.00005 g/L at 20 °C
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
faint; fatty
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Palmitic acid is the main constituent of human milk fatty acids.[1] It is also found in sea weeds[2] and air-dried fruit of Cornus officinalis.[3]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Palmitic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00508
Palmitic acid
Stearic acid ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W303518
Stearic acid
Acido oleico natural, FCC
Sigma-Aldrich
W281506
Acido oleico
Palmitic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1120
Palmitic acid
Lauric acid natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261416
Lauric acid
Palmitic Acid
Sigma-Aldrich
506345
Palmitic Acid
Evidence that palmitic acid is absorbed assn-2 monoacylglycerol from human milk by breast-fed infants.
Innis SM, et al.
Lipids, 29(8), 541-545 (1994)
Distribution of an enzyme system producing seaweed flavor: conversion of fatty acids to long-chain aldehydes in seaweeds.
Kajiwara T, et al.
Journal of Applied Phycology, 5(2), 225-230 (1993)
Volatile flavor components of corni fructus (Cornus officinalis Sieb. Et Zucc.).
Miyazawa M & Kameoka H.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(12), 3337-3340 (1989)
B Vessby et al.
Diabetologia, 37(10), 1044-1050 (1994-10-01)
Recent data indicate that peripheral insulin sensitivity may be influenced by dietary fat quality and skeletal muscle phospholipid fatty acid composition. During a health survey of 70-year-old men insulin sensitivity was measured by the euglycaemic hyperinsulinaemic clamp technique and the
Jonas Sieber et al.
The American journal of pathology, 183(3), 735-744 (2013-07-23)
Type 2 diabetes mellitus is characterized by dyslipidemia with elevated free fatty acids (FFAs). Loss of podocytes is a hallmark of diabetic nephropathy, and podocytes are highly susceptible to saturated FFAs but not to protective, monounsaturated FFAs. We report that
Domande
  1. What is the solubility of Palmitic Acid of the product W283215
    1 risposta
    1. The product exhibits extremely low solubility in water, approximately 50 ug/L. Its solubility is as follows:
      DMF: 20 mg/ml
      DMSO: 20 mg/ml
      Ethanol: 30 mg/ml
      Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.25 mg/ml