P5585
Palmitic acid
BioXtra, ≥99%
Sinonimo/i:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (vegetable)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 210 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
P. eboll.
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-62.5 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 0.5 M, clear, colorless
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Categorie correlate
Applicazioni
- as a medium supplement in chorionic villous tissue culture form placenta
- as a component of hormone pellet for implantation in mice ovary
- for inducing expression of immunity-related GTPase M (IRGM) in human monocytic cell line, THP-1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.