8.00508
Palmitic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Palmitic acid, Hexadecanoic acid
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
solid
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
271.4 °C/133 hPa
Punto di fusione
61-63 °C
Temp. transizione
flash point 206 °C
Densità
0.852 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
415 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
<li><strong>Palmitic Acid in Biochemical Imaging:</strong> Research highlighted the use of palmitic acid derivatives in two-photon fluorescence imaging to investigate cellular mechanisms in abdominal aortic aneurysm, demonstrating its utility in advanced medical diagnostics and research (Liang et al., 2024).</li>
</ul>
Risultati analitici
Melting range
- lower value:
≥ 62 °C
- upper value: ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C