Documenti fondamentali
W245909
Sigma-Aldrich
Ethyl sorbate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl trans,trans-2,4-hexadienoate
Scegli un formato
W245909-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
74,20 €
1 KG
276,00 €
5 KG
1.200,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W245909-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
74,20 €
1 KG
276,00 €
5 KG
1.200,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero FEMA:
2459
Beilstein:
1362941
Numero CE:
N° CoE:
635
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.194
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fruity; ethereal
Grado:
FG
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
82-83 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; ethereal
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Descrizione generale
Ethyl sorbate has been reported to be found in sparkling wine, when sorbic acid is used as a preservative.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sorbic acid as a preservative in sparkling wine. Its efficacy and adverse flavor effect associated with ethyl sorbate formation
De Rosa T, et al
American Journal of Enology and Viticulture, 34(2), 98-102 (1983)
Wine constituents arising from sorbic acid addition, and identification of 2-ethoxyhexa-3, 5-diene as source of geranium-like off-odor
Crowell EA and JF Guymon
American Journal of Enology and Viticulture, 26(2), 97-102 (1975)
Balasubramanian Narasimhan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(21), 5836-5845 (2007-09-18)
A new series of 2,4-hexadienoic acid derivatives (S(1)-S(42)) has been synthesized and evaluated as antimicrobial agents against Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida albicans, and Aspergillus niger. Quantitative structure-activity relationship (QSAR) investigation using Hansch analysis was applied to find