Documenti fondamentali
277312
Sigma-Aldrich
2-Propyl-1-pentanol
99%
Scegli un formato
1 G
45,20 €
10 G
240,00 €
45,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
45,20 €
10 G
240,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Propyl-1-pentanol may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2