180343
trans,trans-2,4-Hexadienal
95%
Sinonimo/i:
Sorbaldehyde, Sorbic aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
69 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67.77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter