Documenti fondamentali
W214108
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Benzyl-2-methyl propionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
2141
Numero CE:
N° CoE:
301
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.426
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
238 °C (lit.)
Densità
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)