Documenti fondamentali
W230502
Sigma-Aldrich
Citral dimethyl acetal
≥90%
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal
Scegli un formato
W230502-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
70,40 €
1 KG
296,00 €
4 KG
976,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W230502-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
70,40 €
1 KG
296,00 €
4 KG
976,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
2305
Numero CE:
N° CoE:
39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.005
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; lemon; lime; citrus
Grado:
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Tensione di vapore
9 mmHg ( 102.7 °C)
Descrizione
mixture of cis and trans
Saggio
≥90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; lemon; lime; citrus
Stringa SMILE
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)