Documenti fondamentali
W268703
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl isobutyrate
natural (US), ≥98%, FG
Sinonimo/i:
1-Phenylethyl 2-methylpropanoate, Styralyl isobutyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.25
Numero FEMA:
2687
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.486
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; jasmine; mango; fruity; tropical
Stringa SMILE
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)12(13)14-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3
JZCCYSDOUYQZMW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.89 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)