W213128
Benzoic acid
natural, ≥99.5%, FCC, FG
Scegli un formato
48,20 €
Scegli un formato
About This Item
48,20 €
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1061 °F
Confezionamento
fiber drum of 5 kg
P. ebollizione
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Solubilità
water: 2.9 g/L at 25 °C
Densità
1.32 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
balsam
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?