NIST39J
Benzoic acid
NIST® SRM® 39j, calorimetric standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Temp. autoaccensione
1061 °F
Confezionamento
pkg of 30 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Each unit of SRM 39J consists of 30 g of crystalline material.
SRM 39J _SDS
SRM 39J _CoA
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- SRM 39J is available with a certificate documenting NIST-certified purity of 0.999996 mol/mol, as measured by coulometer mass spectrometer.
- The NIST certificate is provided with uncertainty calculation, handling, storage, and use instructions.
Altre note
Benzoic acid (C7H6O2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti