Documenti fondamentali
18102
Sigma-Aldrich
Benzoic acid
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Sinonimo/i:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
Scegli un formato
500 G
67,20 €
1 KG
127,00 €
2.5 KG
139,00 €
6 X 1 KG
316,00 €
25 KG
399,00 €
67,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
67,20 €
1 KG
127,00 €
2.5 KG
139,00 €
6 X 1 KG
316,00 €
25 KG
399,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
636131
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
67,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Saggio
99.5-100.5% (alkalimetric)
Stato
crystalline
Temp. autoaccensione
1061 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210
Impurezze
oxidisable substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogen compounds (as Cl)
≤0.7% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 3 h (via H2SO4)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Cationi in tracce
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Benzoic acid is an aromatic monocarboxylic acid. It occurs in the form of colorless leaflets or needles. It reacts with hydrogenating reagents to afford hexahydrobenzoic acid. On decomposition (by heating) in the presence of lime or alkali, it affords benzene and carbon dioxide. It can be synthesized by the cobalt or manganese catalyzed atmospheric oxidation of toluene.[1]
Applicazioni
Benzoic acid may be employed as a standard in the quantitative and calorimetric studies. It may be employed as an intermediate in the synthesis of the following:[1]
  • paints
  • pigments
  • varnish
  • wetting agents
  • aroma compounds
  • benzoyl chloride
  • benzotrichloride
It was used to investigate the mechanism of complex addition reaction of hydroxyl radicals with various aromatic compounds.[2]
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
Salicylic acid meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
27301
Salicylic acid
Benzoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W213101
Benzoic acid
Benzoic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1050
Benzoic acid
Benzoic acid NIST® SRM® 39j, calorimetric standard
NIST39J
Benzoic acid
Hydroxylation by electrochemically generated OH. radicals. Mono-and polyhydroxylation of benzoic acid: products and isomer distribution.
Oturan MA and Pinson J.
The Journal of Physical Chemistry, 99(38), 13948-13954 (1995)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 122-122 (1994)
S Nacht et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 4(1), 31-37 (1981-01-01)
The transepidermal penetration and metabolic disposition of 14C-benzoyl peroxide were assessed in vitro (excised human skin) and in vivo (rhesus monkey). In vitro, the benzoyl peroxide penetrated into the skin, through the stratum corneum or the follicular openings, or both
Copper-mediated C-H/C-H biaryl coupling of benzoic acid derivatives and 1,3-azoles.
Mayuko Nishino et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(16), 4457-4461 (2013-03-21)
Ly Dieu Tran et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(44), 18237-18240 (2012-10-30)
An auxiliary-assisted, copper catalyzed or promoted sulfenylation of benzoic acid derivative β-C-H bonds and benzylamine derivative γ-C-H bonds has been developed. The method employs disulfide reagents, copper(II) acetate, and DMSO solvent at 90-130 °C. Application of this methodology to the