33047
Benzoic acid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Sinonimo/i:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Saggio
≥99.9% (alkalimetric)
Forma fisica
crystalline
Temp. autoaccensione
1061 °F
Impurezze
readily oxidisable substances, in accordance
≤0.002% S-compounds (as S)
≤0.005% halogen compounds (as Cl)
≤0.005% insoluble in methanol
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as SO4)
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?