Documenti fondamentali
V1902
Sigma-Aldrich
Vinyl bromide
98%
Sinonimo/i:
Bromoethylene
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.95
Beilstein:
1361370
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto V1902 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Densità del vapore
3.8 (15 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1551 mmHg ( 37.8 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
986 °F
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Limite di esplosione
15 %
P. ebollizione
16 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−139 °C (lit.)
Densità
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC=C
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • FTIR and Raman Spectroscopy Study of Soot Deposits: Investigates soot formation during the infrared multiphoton dissociation of vinyl bromide, suggesting potential applications in materials science regarding soot characteristics (Samoudi et al., 2022).
  • Nickel-Catalyzed Reductive Cross-Coupling: Describes a method for coupling vinyl bromides with unactivated alkyl halides, highlighting its utility in synthetic organic chemistry for creating complex molecules (Gong et al., 2017).
  • Silver-Promoted Synthesis of Vinyl Sulfones: This study explores the reactivity of vinyl bromides with sulfonyl hydrazides under aqueous conditions, applicable to pharmaceutical synthesis due to the biorelevance of sulfones (Zhang et al., 2020).
  • Visible Light on Vinyl Halides: Examines the photocatalytic properties of vinyl bromides, which could influence the development of green chemistry applications (Pagire et al., 2020).
  • Palladium Catalyzed Cross-Coupling of Diboronates: Focuses on the reactions of vinyl bromides with diboronates, offering insights into new methodologies for constructing biologically active compounds (Li et al., 2014).
Altre note
V1902-100 g, V1902-900 g, and 1902-2.2 kg includes installed 316SS needle valve.
Prodotti consigliati
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
James A Marshall et al.
Organic letters, 6(3), 445-448 (2004-01-30)
[reaction: see text] Additions of vinylic zinc bromide reagents to alpha-chiral aldehydes (R(1) = CH(2)OTBS, R(2) = Me; R(1) = Me, R(2) = OTBS) in the presence of lithiated (+)- or (-)-N-methylephedrine proceed with predominant reagent control to afford anti
Mina Lee et al.
The Journal of chemical physics, 123(17), 174310-174310 (2005-12-27)
The vibrational spectrum of the vinyl bromide cation in the first excited electronic state A 2A' was obtained by one-photon mass-analyzed threshold ionization (MATI) spectroscopy. The use of an improved vacuum-ultraviolet radiation source based on four-wave sum frequency mixing in
Bryden A F Le Bailly et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(10), 1580-1582 (2011-11-02)
An iron-catalysed, hydride-mediated reductive cross-coupling reaction has been developed for the preparation of alkanes. Using a bench-stable iron(II) pre-catalyst, reductive cross-coupling of vinyl iodides, bromides and chlorides with aryl- and alkyl Grignard reagents successfully gave the products of formal sp(3)-sp(3)
Qiwu Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 74(1), 459-462 (2008-11-27)
With CuI as the catalyst and K(3)PO(4) x 3 H(2)O as the base, highly efficient intramolecular S-vinylation of thiols with vinyl chlorides or bromides was successfully implemented without the help of an additional ligand. Moreover, the competition experiments revealed that
Cheon-Gyu Cho et al.
Organic letters, 7(16), 3569-3572 (2005-07-29)
An effective, readily scalable two-step synthesis of trisubstituted (E)-vinyl bromides involving bromination of alpha,beta-unsaturated lactones followed by hydrolytic fragmentation has been developed. Several trisubstituted (E)-vinyl bromides, including multigram quantities of (+)-(E)-4-bromo-2-methyl-3-pentenol, a synthetic intermediate required for the C(8)-C(11) moieties of
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf