Documenti fondamentali
B78254
Sigma-Aldrich
2-Bromopropene
99%
Sinonimo/i:
Isopropenyl bromide
Scegli un formato
10 G
89,90 €
50 G
325,00 €
89,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
89,90 €
50 G
325,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C(Br)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.98
Beilstein:
1731926
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
89,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
5.05 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4436 (lit.)
P. ebollizione
47-49 °C (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)