Documenti fondamentali
THS01638
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Au/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Scegli un formato
1 EACH
484,00 €
484,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
484,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
484,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 01638
Diametro
4 mm
Descrizione generale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Note legali
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)