Documenti fondamentali
SYNV415045
Synthware vacuum trap complete
joint: ST/NS 35/20
Sinonimo/i:
Synthware V415045
Scegli un formato
1 EA
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
159,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS35/20
Produttore/marchio commerciale
V415045
Descrizione generale
For use with vacuum manifolds having 35/20 socket joints. Please order tubing adapters and ball joint clamp separately.
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)