W234109
Cuminaldehyde
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
4-Isopropylbenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Composizione
contains IFRA restricted Cuminaldehyde
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
235-236 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 1mL/4 mL, clear, colorless (70%)
Densità
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
cuminaldehyde
Organolettico
spicy; vegetable; warm
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C