Documenti fondamentali
PHL80509
Obacunone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Obacunoic acid 3,4-lactone, Tricoccin S3
Scegli un formato
10 MG
468,00 €
468,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
468,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H30O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
468,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@@]([C@]([C@H]4C(O[C@H]5C6=COC=C6)=O)(O4)[C@@]5(C)CC3)(C)C(C[C@@]2([H])C(C)(C)O1)=O
InChI
1S/C26H30O7/c1-22(2)16-12-17(27)25(5)15(23(16,3)9-7-18(28)32-22)6-10-24(4)19(14-8-11-30-13-14)31-21(29)20-26(24,25)33-20/h7-9,11,13,15-16,19-20H,6,10,12H2,1-5H3/t15-,16+,19+,20-,23-,24+,25+,26-/m1/s1
MAYJEFRPIKEYBL-OASIGRBWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)