Documenti fondamentali
PHL83524
Mahanimbine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(+)-3,11-Dihydro-3,5-dimethyl-3-(4-methyl-3-penten-1-yl)pyrano[3,2-a]carbazole, Mahanimbin
Scegli un formato
10 MG
876,00 €
876,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
876,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
876,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
CC(C)=CCCC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)O1
InChI
1S/C23H25NO/c1-15(2)8-7-12-23(4)13-11-18-21-19(14-16(3)22(18)25-23)17-9-5-6-10-20(17)24-21/h5-6,8-11,13-14,24H,7,12H2,1-4H3
HTNVFUBCWIYPJN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)