Documenti fondamentali
T60402
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Triethoxyethane
Scegli un formato
100 ML
35,70 €
500 ML
116,00 €
2 L
395,00 €
35,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
35,70 €
500 ML
116,00 €
2 L
395,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Beilstein:
506201
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
142 °C (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Triethyl orthoacetate can be used for the synthesis of:
  • Ordered mesoporous carbons for catalysis, electrochemistry and hydrogen storage applications.[1]
  • Esters of phosphonic acids, carboxylic acids and phosphinic acids.[2]
  • Ethyl alk-4-enoates by Johnson–Claisen rearrangement reaction.[3]
  • Benzoxazoles, benzimidazoles and oxazolo[4,5-b]pyridines.[4]
  • Quinazolin-4(3H)-one derivatives.[5]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - Non-equilibrium method
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Silica sulfuric acid catalyzed synthesis of benzoxazoles, benzimidazoles and oxazolo [4, 5-b] pyridines under heterogeneous and solvent-free conditions
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Journal of the Iranian Chemical Society, 5(1), S65-S70 (2008)
Synthesis of ordered mesoporous carbons with channel structure from an organic-organic nanocomposite
Tanaka S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 16, 2125-2127 (2005)
Treatment of Baylis-Hillman adducts with triethyl orthoacetate in the presence of heterogeneous catalysts: a method for the stereoselective synthesis of two different types of trisubstituted alkenes
Das B, et al.
Tetrahedron Letters, 47(43), 7619-7623 (2006)
Efficient esterification of carboxylic acids and phosphonic acids with trialkyl orthoacetate in ionic liquid
Yoshino T, et al.
Tetrahedron, 62(6), 1309-1317 (2006)
A new approach to the facile synthesis of mono-and disubstituted quinazolin-4 (3H)-ones under solvent-free conditions.
Salehi P, et al.
Tetrahedron Letters, 46(41), 7051-7053 (2005)