324663
1,4-Pentadien-3-ol
contains 0.4% hydroquinone as stabilizer, ≥96%
Sinonimo/i:
Divinyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96%
Forma fisica
liquid
contiene
0.4% hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
115-116 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C=C)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3-6H,1-2H2
ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup