T6008
Tetrabutyltin
technical grade, 93%
Sinonimo/i:
Tin tetrabutyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
93%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
127-145 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−97 °C (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
thymus,spleen
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 - 115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?