Documenti fondamentali
205494
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dichloride
96%
Sinonimo/i:
Dibutyldichlorotin
Scegli un formato
50 G
61,90 €
250 G
105,00 €
61,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
61,90 €
250 G
105,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.84
Beilstein:
3535484
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
P. ebollizione
135 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCC
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Effects of dibutyltin compounds on PPARγ/RXRα activity: Studies the impact of various dibutyltin compounds, including dibutyltin dichloride, on adipogenesis and inflammation in mammalian cells, emphasizing their effects on the PPARγ/RXRα pathway (Milton et al., 2017).
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Irgarol® PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46105
Irgarol®
Synthetic Communications, 12, 495-495 (1982)
Guoqing Shi et al.
Environmental health perspectives, 117(3), 379-386 (2009-04-02)
Because of the vital importance of the proteasome pathway, chemicals affecting proteasome activity could disrupt essential cellular processes. Although the toxicity of organotins to both invertebrates and vertebrates is well known, the essential cellular target of organotins has not been
Toyoma Kaku et al.
Pancreas, 34(3), 299-309 (2007-04-07)
Chronic pancreatitis consists of excessive leukocyte infiltration and fibrosis. IS-741 has been reported to be an antiinflammatory drug through an inhibitory action on cell adhesion. In this study, we investigated whether IS-741 could inhibit the progression of pancreatic fibrosis through
Kent J Fanning et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(6), 3008-3011 (2011-03-16)
This work sought to define how pancreatitis affected antibiotic distribution in a perfused rat pancreas model. The distribution kinetics of four antibiotics were examined in control animals and animals with pancreatitis. Meropenem and piperacillin distributed into the extracellular space, and
Louis P Vera-Portocarrero et al.
Gastroenterology, 135(4), 1369-1378 (2008-08-13)
Sumatriptan is used specifically to relieve headache pain. The possible efficacy of sumatriptan was investigated in 2 models of visceral pain. Pancreatic inflammation was induced by intravenous injection of dibutyltin dichloride. Noninflammatory irritable bowel syndrome was induced by intracolonic instillation
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. How can I make a concentration of 8mg/kg (3.2 µg/µl concentration) and 1 mg/kg (0.5µg/µl concentration?) DBTC solution?
    1 risposta
    1. This product is not tested for solubility. However, information listed on PubMed indicates that this material is soluble in ether, benzene, and alcohols. Please see the link below to review this information: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dibutyltin-dichloride#section=Solubility