290890
Dibutyltin diacetate
technical grade
Sinonimo/i:
Diacetoxydibutyltin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Densità del vapore
12 (vs air)
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 25 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. eboll.
142-145 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7-10 °C (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/2C4H9.2C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
JJLKTTCRRLHVGL-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Wittenberger tetrazole derivatives by reacting with various nitriles in the presence of trimethylsilyl azide.
- Carbamate derivatives from various isocyanates and alcohols in the presence of dichloromethane as solvent.
- Urea derivatives from aryl isocyanates and various amines in the presence of 4-methylmorpholine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
thymus gland, thymus gland,Immune system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter