Documenti fondamentali
RNI00012
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid-bis-MIDA ester
Scegli un formato
1 G
35,30 €
35,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
35,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18B2N2O8
Peso molecolare:
387.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
35,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B3OC(=O)CN(C)CC(=O)O3
InChI
1S/C16H18B2N2O8/c1-19-7-13(21)25-17(26-14(22)8-19)11-3-5-12(6-4-11)18-27-15(23)9-20(2)10-16(24)28-18/h3-6H,7-10H2,1-2H3
WDGUCEFOPMPYPL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)