Documenti
632678
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Sinonimo/i:
(5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid neopentylglycol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
62-66 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15BO2/c1-11(2)8-13-12(14-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3