JKA5078
HO-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent amine reactive
Sinonimo/i:
HO-PEG-NHS, Hydroxyl-PEG-NHS Ester, Polyethylene glycol
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HO-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)