Vai a
85976
Methoxypolyethylene glycol succinate N-hydroxysuccinimide
5,000, ≥90%
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol succinate N-succinimidyl ester, O-Methyl-O′-succinylpolyethylene glycol 5,000 N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl succinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
224,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
714,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCC(=O)COCCO
InChI
1S/C11H15NO7/c13-5-6-18-7-8(14)1-4-11(17)19-12-9(15)2-3-10(12)16/h13H,1-7H2
InChI key
OVPTZXRXNNJKSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Matrix metalloproteinases-2/9-sensitive peptide-conjugated polymer micelles for site-specific release of drugs and enhancing tumor accumulation: preparation and in vitro and in vivo evaluation. This study explores the use of Methoxypolyethylene glycol succinate N-hydroxysuccinimide (MPEG-S-NHS) for creating peptide-conjugated polymer micelles that are sensitive to matrix metalloproteinases-2/9. These micelles are designed for site-specific drug release and increased tumor targeting, showcasing a promising application in advanced drug delivery systems (Zhang X, Wang X, Zhong W, Ren X, Sha X, Fang X, 2016) [link].
Other Notes
Shearwater Polymers product
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8596985973712531
assay
≥90%
assay
≥80%
assay
≥80% (NMR)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)