QBD10119
Acid-dPEG®9-NHS ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Gruppo funzionale
NHS ester
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C26H45NO15/c28-23-1-2-24(29)27(23)42-26(32)4-6-34-8-10-36-12-14-38-16-18-40-20-22-41-21-19-39-17-15-37-13-11-35-9-7-33-5-3-25(30)31/h1-22H2,(H,30,31)
BJOKQEMLFQBOQZ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)