Documenti fondamentali
JKA5086
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
Sinonimo/i:
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
523,00 €
523,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
523,00 €
About This Item
Formula condensata:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
523,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
N3-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
Stato
solid
PM
average Mn 3,500
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)