Documenti fondamentali
P42207
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine N-oxide
≥96%
Sinonimo/i:
2-Methylpyridine 1-oxide, 2-Picoline N-oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Beilstein:
106916
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96%
Stato
crystals
Punto di fusione
41-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc[n+]1[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with