Documenti
P42606
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine N-oxide
98%
Sinonimo/i:
4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Picoline N-oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Beilstein:
106329
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
182-185 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2