Documenti fondamentali
N22002
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
98%
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl phosphate disodium, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
Beilstein:
5324661
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)