Documenti fondamentali
M20404
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
98%
Sinonimo/i:
3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Scegli un formato
1 G
39,41 €
10 G
223,30 €
39,41 €
Prezzo di listino56,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
39,41 €
10 G
223,30 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.09
Beilstein:
3699636
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,41 €
Prezzo di listino56,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
206-209 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.COc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)