Documenti fondamentali
653845
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzonitrile
97%
Scegli un formato
1 G
27,50 €
10 G
207,20 €
27,50 €
Prezzo di listino55,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
27,50 €
10 G
207,20 €
About This Item
Formula condensata:
C6H3(NH2)2C≡N
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,50 €
Prezzo di listino55,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
144-148 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1N)C#N
InChI
1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2
VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)